Learn More
Cycloheptyl bromide, 97%
Codice prodotto. 10616682 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10616682 100 g Bottiglia in vetro 100g
10606682 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10616682 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 111081000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2404-35-5 | C7H13Br | 177.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2404-35-5
Formula molecolare C7H13Br
Molecular Weight (g/mol) 177.09
Numero MDL MFCD00004149
InChI Key LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
PubChem CID 16992
IUPAC Name bromocycloheptane
SMILES BrC1CCCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cycloheptyl bromide
Nota nome 97%
Colore Yellow
Densità 1.2800g/mL
Punti di ebollizione 71°C to 72°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 68°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C7H13Br
Indice di rifrazione 1.5035 to 1.5055
Quantità 100 g
Beilstein 05, 29
Gravità specifica 1.28
Peso formulazione 177.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid