Learn More
Cyclohexanamine, Mikromol™
Codice prodotto. 17982656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17982656 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17982656 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0678.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cyclohexanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexylamine
CAS 108-91-8
Nomi componenti o analita Cyclohexylamine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H13 N
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Glipizide Imp. B (EP), Sodium Cyclamate Imp. C (EP), Cyclohexanamine, Glipizide Impurity B, Sodium Cyclamate Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
SMILES NC1CCCCC1
IUPAC Name cyclohexanamine
Molecular Weight (g/mol) 99.17
Quantità 100 mg
Peso formulazione 99.1048 g/mol