Learn More
Solstice Cyclohexane
Codice prodotto. 16605823
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
18 L
45 L
200 L
Dimensione della confezione:
18L
200L
45L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16605823 200 L 200L
15617025 18 L 18L
15975460 45 L 45L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16605823 Fornitore Solstice N. del fornitore 33117200L
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Cyclohexane, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC).
  • ACS general use solvents.
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Identificatori chimici
CAS 110-82-7
Formula molecolare C6H12
Molecular Weight (g/mol) 84.16
Numero MDL MFCD00003814
InChI Key XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Hexahydrobenzene
IUPAC Name cicloesano
SMILES C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexane
pH Not applicable
Punto di fusione 6.4°C
Colore Colorless
CAS max % ≤100.00
Densità 0.78 g/cm3 (20°C)
Quantità 200 L
Punto d'infiammabilità 8.3 %(V)
Imballaggio Returnable Stainless Steel Drum
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti Puriss. p.a.
Formula lineare C6H12
Pressione del vapore 130 hPa (25°C)
Viscosità 0.94 mPa.s (20°C)
Numero UN UN1145
Beilstein 1900225
Concentrazione ≥99.50%
Punti di ebollizione 81°C (1.013 hPa)
Percent Purity ≥99.50%
Grado ACS