Learn More
Cyclohexane, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™
Codice prodotto. 10330474 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10330474 2.5 L Flacone in vetro AcroSeal™ 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10330474 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 364660025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00€
    205.00€ / 2.5L
    Risparmia 19.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-82-7
Formula molecolare C6H12
Molecular Weight (g/mol) 84.16
Numero MDL MFCD00003814
InChI Key XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC Name cicloesano
SMILES C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexane
Punto di fusione 6.5°C
Nota nome Extra Dry
Colore Colorless
Acidità 0.001 meq/g max.
Densità 0.7700g/mL
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità −18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4250 to 1.4270
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Gravità specifica 0.77
Formula lineare C6H12
Viscosità 0.94 mPa.s (20°C)
Acqua 0.005% Max. (Coulometric)
Beilstein 05, 20
Indice di Merck 15, 2716
Punti di ebollizione 81.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4.
Peso formulazione 84.15
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrasecco su setaccio molecolare
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.