Learn More
Cyclohexane, 99+%, for spectroscopy ACS, meets the requirements of Reag.Ph.Eur.
Codice prodotto. 10348953 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10348953 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10348953 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 406020025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    177.00€ / 2.5L
    Risparmia 16.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-82-7
Formula molecolare C6H12
Molecular Weight (g/mol) 84.16
Numero MDL MFCD00003814
InChI Key XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC Name cicloesano
SMILES C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexane
Punto di fusione 6.5°C
Absorbance 0.01 max. at 300nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 260nm, 0.03 max. at 250nm, 0.08 max. at 240nm, 0.2 max. at 230nm, 0.5 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
Densità 0.7700g/mL
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità −18°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4250 to 1.4270
Residuo dopo l'evaporazione 0.002% max.
Intervallo percentuale saggio 99+%
Gravità specifica 0.77
Formula lineare C6H12
Viscosità 0.94 mPa.s (20°C)
Acqua 0.02% max. (Coulometric)
Beilstein 05, 20
Indice di Merck 15, 2716
Punti di ebollizione 81.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4.
Peso formulazione 84.15
Percent Purity ≥99%
Grado ACS