Learn More
Cyclohexane, 99+%
Codice prodotto. 11413087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
5000mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11413087 5000 mL 5000mL
11403087 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11413087 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16070.0J
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Cyclohexane is used to prepare cyclohexanone-cyclohexanol mixture (i.e. KA oil) by catalytic oxidation, which finds application as raw material for adipic acid and caprolactam. It is used as an organic solvent, paint remover and involved in the calibration of differential scanning calorimetry (DSC) instruments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cyclohexane is used to prepare cyclohexanone-cyclohexanol mixture (i.e. KA oil) by catalytic oxidation, which finds application as raw material for adipic acid and caprolactam. It is used as an organic solvent, paint remover and involved in the calibration of differential scanning calorimetry (DSC) instruments.
Solubility
Miscible with ether, alcohol, acetone and olive oil. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-82-7
Formula molecolare C6H12
Molecular Weight (g/mol) 84.16
Numero MDL MFCD00003814
InChI Key XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC Name cicloesano
SMILES C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexane
Punto di fusione 6.5°C
Densità 0.779
Quantità 5000 mL
Punto d'infiammabilità −18°C (−1°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.426
Numero UN UN1145
Beilstein 1900225
Indice di Merck 14,2723
Punti di ebollizione 80°C to 81°C
Informazioni di solubilità Miscible with ether,alcohol,acetone and olive oil. Immiscible with water.
Peso formulazione 84.16
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexane