Learn More
Cyclohexane, ACS, 99+%
Codice prodotto. 11430510
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430510 500 mL 500mL
11388097 1 L 1L
11378097 4 x 1 L 4L
11398097 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11430510 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 022864.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Maximum level of impurities: Color (APHA) 10 Evaporation residue 0.002%, Substances darkened by sulfuric acid P.T., H2O 0.02% | CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Cyclohexane is used in environmental and GC analysis; for industrial production of adipic acid and caprolactam, which is a precursor of nylon and as a solvent, and to make nylon and paint remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-82-7
Formula molecolare C6H12
Molecular Weight (g/mol) 84.16
Numero MDL MFCD00003814
InChI Key XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC Name cicloesano
SMILES C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexane
Punto di fusione 6.5°C
Nota nome For ACS analysis
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.779 g/cm3
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità -18°C (-1°F)
Punto di combustione 245°C (473°F)
Odore Pungent
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.426
Intervallo percentuale saggio >99%
Beilstein 1900225
Punti di ebollizione 80°C to 81°C
Informazioni di solubilità Immiscible with water and soluble in ether,alcohol and acetone. Miscible with olive oil.
Peso formulazione 84.16
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexane