Learn More
Riedel-de Haën Cyclohexane CHROMASOLV™
Catalog Number 15905500
Click to view available options
Quantità:
7 L
Cyclohexane CHROMASOLV™ for HPLC, ≥99.7%.
  • Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy.
Materiale o nome chimico Cyclohexane
pH Not applicable
Punto di fusione 6.4°C
CAS 110-82-7
Colore Colorless
Densità 0.78 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 81°C (1.013 hPa)
Quantità 7 L
Punto d'infiammabilità 8.3 %(V)
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquid
Linea di prodotti CHROMASOLV™
Formula molecolare C6H12
Formula lineare C6H12
Numero MDL MFCD00003814
Pressione del vapore 130 hPa (25°C)
Numero UN UN1145
Viscosità 0.94 mPa.s (20°C)
Beilstein 1900225
Sinonimo Hexahydrobenzene
InChI Key XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCCC1
IUPAC Name cyclohexane
Molecular Weight (g/mol) 84.16
Percent Purity ≥99.70%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.