Learn More
Riedel-de Haën Cyclohexane CHROMASOLV™
Codice prodotto. 15945490
Click to view available options
Quantità:
7 L
18 L
Dimensione della confezione:
18L
7L
Codice prodotto. 15945490
Marca: Riedel-de Haën 344967L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Cyclohexane CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, ≥99.5% (GC).
  • For gas chromatography (GC).
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC.
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent.
Identificatori chimici
CAS 110-82-7
Formula molecolare C6H12
Molecular Weight (g/mol) 84.16
Numero MDL MFCD00003814
InChI Key XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Benzene Hexahydride, Hexahydrobenzene, Hexamethylene
IUPAC Name cicloesano
SMILES C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexane
pH Not applicable
Punto di fusione 6.4°C
Colore Colorless
Densità 0.78 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 81°C (1.013 hPa)
Quantità 7 L
Punto d'infiammabilità 8.3 %(V)
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti CHROMASOLV
Formula lineare C6H12
Pressione del vapore 130 hPa (25°C)
Numero UN UN1145
Viscosità 0.94 mPa.s (20°C)
Beilstein 1900225
Percent Purity ≥99.50%
Grado GC