Learn More
Cyclohexane, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7%, Solstice
Codice prodotto. 15634540
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
2L
pezzi 4
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15634540 4 x 2.5 L Bottiglia in vetro pezzi 4
15694530 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
15604540 1 L Bottiglia in vetro 1L
15624540 2 L Bottiglia in vetro 2L
15614540 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15644540 6 x 1 L Bottiglia in vetro pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15634540 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 348554X2.5L
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CHROMASOLV™, for HPLC,≥99.7%
  • Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-82-7
Formula molecolare C6H12
Molecular Weight (g/mol) 84.16
Numero MDL MFCD00003814
InChI Key XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC Name cicloesano
SMILES C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexane
Punto di fusione 4°C to 7°C (literature)
Nota nome CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7%
Absorbance max. 0.10 at 235 nm, max. 0.20 at 230 nm, max. 0.50 at 220 nm, max. 1.00 at 210 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm, max. 0.01 at 255 nm, max. 0.03 at 250 nm, max. 0.08 at 240 nm
CAS max % ≤100.0000%
Densità 0.779 g/mL at 25 °C(lit.); 0.780 g/mL at 25 °C
Quantità 4 x 2.5 L
Punto d'infiammabilità −18°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H12
Numero UN UN1145
Beilstein 1900225
Punti di ebollizione 81°C
Percent Purity ≥99.7%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.