Learn More
Cyclohexane-d{12}, 99.5%(Isotopic)
Codice prodotto. 11399947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Ea.
2 Ea.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399947 2 Ea. pezzi 2
11309957 10 Ea. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11399947 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042271.SA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1735-17-7 | C6H12 | 96.24 g/mol
It is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1735-17-7
Formula molecolare C6H12
Molecular Weight (g/mol) 96.24
Numero MDL MFCD00044212
InChI Key XDTMQSROBMDMFD-LBTWDOQPSA-N
Sinonimo cyclohexane-d12, 2h12 cyclohexane, cyclohexane d, cyclohexane, d12, 2 h?? cyclohexane, cyclohexane-d12, ≥99.6 atom % d, cyclohexane #, cyclohexane-d12, 99.5 atom % d
PubChem CID 123129
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexane-d{12}
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 0.89 g/mL
Punto d'infiammabilità -18°C (-1°F)
Indice di rifrazione 1.421
Quantità 2 Ea.
Punto di fusione 6.5°C
Punti di ebollizione 81°C
Numero UN UN1145
Beilstein 1908842
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecadeuteriocyclohexane
Peso formulazione 96.24
Percent Purity 99.5%