Learn More
Cyclohexane, Environmental Grade, 99.7+%
Codice prodotto. 11365307
Click to view available options
Quantità:
4 L
4 x 4 L
Dimensione della confezione:
16L
4L
Codice prodotto. 11365307
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040975.M6
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Suitable for pesticide residue, environmental and GC analysis | CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Used in environmental and GC analysis, for industrial production of adipic acid and caprolactam, which is a precursor of nylon, used as a solvent, and to make nylon and paint remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-82-7
Formula molecolare C6H12
Molecular Weight (g/mol) 84.16
Numero MDL MFCD00003814
InChI Key XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC Name cicloesano
SMILES C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexane
Punto di fusione 6.5°C
Colore Colorless
Densità 0.779 g/mL
Punti di ebollizione 80°C to 81°C
Quantità 4 x 4 L
Punto d'infiammabilità -18°C (-1°F)
Odore Pungent
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.426
Numero UN UN1145
Beilstein 1900225
Indice di Merck 14,2723
Informazioni di solubilità Immiscible in water and soluble in ether,alcohol and acetone. Miscible with olive oil.
Peso formulazione 84.16
Percent Purity ≥99.7%
Grado Environmental