Learn More
Cyclohexane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10275869 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10275869 5 L Plastic container 5L
11458143 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500mL
10625682 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
10487440 25 L Metal can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10275869 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/8920/FP21
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Imballaggio Plastic container
CAS 110-82-7
Pressione del vapore 104mbar at 20°C
Viscosità 0.94 mPaS at 20°C
Densità vapore 2.9
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C6H12
Numero MDL 3814
Colore Incolore
Punto di fusione 6.5°C
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 5 L
Peso formulazione 84.15g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexane