Learn More
Cyclohexane 99.5+%, for Residue Analysis, Distol™, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7072952
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
110-82-7
C6H12
84.16
MFCD00003814
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
cyclohexane
C1CCCCC1
110-82-7
C6H12
84.16
MFCD00003814
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
cyclohexane
C1CCCCC1
Punto di fusione 6.5°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 1 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Pressione del vapore 104mbar at 20°C
Viscosità 0.94 mPaS at 20°C
Peso formulazione 84.15g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.