Learn More
Cyclohexanecarboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 10592731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 10592731
Marca: Thermo Scientific Acros 148670250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2043-61-0 | C7H12O | 112.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2043-61-0
Formula molecolare C7H12O
Molecular Weight (g/mol) 112.17
Numero MDL MFCD00001457
InChI Key KVFDZFBHBWTVID-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexanecarboxaldehyde, cyclohexanal, formylcyclohexane, cyclohexanealdehyde, cyclohexanaldehyde, cyclohexylcarboxaldehyde, 1-formylcyclohexane, hexahydrobenzaldehyde, cyclohexylformaldehyde, cyclohexane formaldehyde
PubChem CID 16275
IUPAC Name cyclohexanecarbaldehyde
SMILES O=CC1CCCCC1
Specifications
Materiale o nome chimico Cyclohexanecarboxaldehyde
Nota nome 98%
Colore Colorless to Pink
Densità 0.9260g/mL
Punti di ebollizione 161.0°C to 163.0°C
Punto d'infiammabilità 41°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H11CHO
Indice di rifrazione 1.4490 to 1.4520
Quantità 25 mL
Beilstein 07, 19
Gravità specifica 0.926
Peso formulazione 112.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclohexanecarboxaldehyde
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.