Learn More
Cyclohexanecarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 10214910 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10214910 500 g Bottiglia in vetro 500g
10173380 25 g Bottiglia in vetro 25g
10193380 100 g Bottiglia in vetro 100g
10224860 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10214910 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146565000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 98-89-5 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-89-5
Formula molecolare C7H12O2
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Numero MDL MFCD00001461
InChI Key NZNMSOFKMUBTKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexahydrobenzoic acid, carboxycyclohexane, cyclohexanoic acid, cyclohexylcarboxylic acid, cyclohexylmethanoic acid, cyclohexylformic acid, benzoic acid, hexahydro, cyclohexancarbonsaeure, cyclohexane-1-carboxylate, cyclohexanecarboxylicacid
PubChem CID 7413
ChEBI CHEBI:36096
IUPAC Name cyclohexanecarboxylic acid
SMILES C1CCC(CC1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexanecarboxylic acid
Nota nome 98+%
Punto di fusione 30.0°C to 32.0°C
Colore White
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 232.0°C to 233.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H11CO2H
Indice di rifrazione 1.4600 to 1.4620
Quantità 500 g
Beilstein 09, 7
Indice di Merck 15, 2717
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.201g/100mL (15 c). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Solid