Learn More
Cyclohexanecarboxylic acid, TRC
Codice prodotto. 30357918
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30357918 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30357918 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9917432.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 98-89-5
Formula molecolare C7 H12 O2
Quantità 2.5 g
Sinonimo Cyclohexanecarboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)C1CCCCC1
IUPAC Name cyclohexanecarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Peso formulazione 128.0837