Learn More
Cyclohexanecarboxylic acid, TRC
Codice prodotto. 30351463
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30351463 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30351463 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC991743500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 98-89-5
Formula molecolare C7 H12 O2
Quantità 500 mg
Sinonimo Cyclohexanecarboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)C1CCCCC1
IUPAC Name cyclohexanecarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Peso formulazione 128.0837