Learn More
Cyclohexanemethanol, 99%
Codice prodotto. 11360536 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11360536 5 g Bottiglia in vetro 5g
11370536 25 g Bottiglia in vetro 25g
11380536 100 g Bottiglia in vetro 100g
3 options
Codice prodotto. 11360536
Marca: Thermo Scientific Acros 111340050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 100-49-2 | C7H14O | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-49-2
Formula molecolare C7H14O
Molecular Weight (g/mol) 114.19
InChI Key VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexanemethanol, cyclohexylcarbinol, hexahydrobenzyl alcohol, cyclohexanecarbinol, methanol, cyclohexyl, cyclohexylmethyl alcohol, benzyl alcohol, hexahydro, usaf do-49, hydroxymethylcyclohexane, hydroxymethyl cyclohexane
PubChem CID 7507
IUPAC Name cyclohexylmethanol
SMILES C1CCC(CC1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexanemethanol
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 181.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H11CH2OH
Indice di rifrazione 1.4620 to 1.4650
Quantità 5 g
Beilstein 06,14
Indice di Merck 15,2724
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 99%