Learn More
Cyclohexanemethanol, 99%
Codice prodotto. 11380536 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11380536 100 g Bottiglia in vetro 100g
11360536 5 g Bottiglia in vetro 5g
11370536 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11380536 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 111341000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-49-2 | C7H14O | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-49-2
Formula molecolare C7H14O
Molecular Weight (g/mol) 114.19
InChI Key VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexanemethanol, cyclohexylcarbinol, hexahydrobenzyl alcohol, cyclohexanecarbinol, methanol, cyclohexyl, cyclohexylmethyl alcohol, benzyl alcohol, hexahydro, usaf do-49, hydroxymethylcyclohexane, hydroxymethyl cyclohexane
PubChem CID 7507
IUPAC Name cyclohexylmethanol
SMILES C1CCC(CC1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexanemethanol
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 181.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H11CH2OH
Indice di rifrazione 1.4620 to 1.4650
Quantità 100 g
Beilstein 06,14
Indice di Merck 15,2724
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 99%