Learn More
Cyclohexanemethanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cyclohexylmethanol |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2 |
| Peso formulazione | 114.1045 |
| Percent Purity | >95% |