Learn More
Cyclohexanemethanol, TRC
Codice prodotto. 17998514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17998514 100 g 100g
17920095 5 g 5g
17939754 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17998514 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC989115100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-49-2
Formula molecolare C7 H14 O
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Sinonimo Cyclohexanemethanol, (Hydroxymethyl)cyclohexane, Cyclohexanecarbinol, Cyclohexylcarbinol, Cyclohexylmethanol, Cyclohexylmethyl alcohol, Hexahydrobenzyl alcohol, NSC 5288
IUPAC Name cyclohexylmethanol
SMILES OCC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexylmethanol
Note sul grado di purezza GC
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
Peso formulazione 114.1045
Percent Purity >95%