Learn More
Cyclohexanemethylamine, 97%
Codice prodotto. 10683995 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10683995 5 g Bottiglia in vetro 5g
10112834 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10683995 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146570050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3218-02-8 | C4H6Br2O2 | 245.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3218-02-8
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexanemethylamine
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 161°C to 163°C
Punto d'infiammabilità 43°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H15N
Formula lineare C6H11CH2NH2
Indice di rifrazione 1.463
Numero MDL MFCD00001520
Quantità 5 g
Beilstein 12, 12
Gravità specifica 0.87
Sinonimo cyclohexanemethylamine, aminomethylcyclohexane, aminomethyl cyclohexane, cyclohexanemethanamine, 1-cyclohexylmethanamine, hexahydrobenzylamine, 1-cyclohexylmethylamine, 4-aminomethylcyclohexane, c-cyclohexyl-methylamine, chembl1049
InChI Key AVKNGPAMCBSNSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)CN
IUPAC Name cyclohexylmethanamine
Molecular Weight (g/mol) 113.2
PubChem CID 76688
Peso formulazione 113.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexanemethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexanemethylamine