Learn More
Cyclohexanepropanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30366414
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366414 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366414 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9872605G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexanepropanoic Acid
CAS 701-97-3
Formula molecolare C9H16O2
Quantità 5 g
Sinonimo 3-Cyclohexanepropanoic Acid, 3-Cyclohexanepropionic Acid, 3-Cyclohexylpropanoic Acid, 3-Cyclohexylpropionic Acid, Cyclohexylpropionic Acid, NSC 404945
InChI Formula InChI=1S/C9H16O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)CCC1CCCCC1
IUPAC Name 3-cyclohexylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 156.22
Peso formulazione 156.115