Learn More
Cyclohexanepropionic acid, 99%
Codice prodotto. 10637342 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10637342 50 g 50g
10002220 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10637342 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 171450500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 701-97-3 | C9H16O2 | 156.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 701-97-3
Formula molecolare C9H16O2
Molecular Weight (g/mol) 156.23
Numero MDL MFCD00001527
InChI Key HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexanepropionic acid, 3-cyclohexylpropionic acid, cyclohexanepropanoic acid, 3-cyclohexanepropionic acid, cyclohexane propionic acid, unii-u36w9hnv6d, 3-cyclohexyl propionic acid, 3-cyclohexyl-propionic acid, u36w9hnv6d, cyclohexyl propionic acid
PubChem CID 69702
IUPAC Name 3-cyclohexylpropanoic acid
SMILES OC(=O)CCC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexanepropionic acid
Nota nome 99%
Punto di fusione 14.0°C to 17.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9980g/mL
Punti di ebollizione 275.7°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H11CH2CH2CO2H
Indice di rifrazione 1.4630 to 1.4650
Quantità 50 g
Beilstein 09, 82
Gravità specifica 0.998
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 156.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid