Learn More
Cyclohexanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510059
Click to view available options
Quantità:
10 L
Imballaggio:
Plastic drum
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
108-93-0
C6H12O
100.16
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
cyclohexyl alcohol, hexahydrophenol, hydrophenol, hydroxycyclohexane, hexalin, 1-cyclohexanol, hydralin, adronal, naxol, adronol
7966
CHEBI:18099
cyclohexanol
C1CCC(CC1)O
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
108-93-0
C6H12O
100.16
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
cyclohexyl alcohol, hexahydrophenol, hydrophenol, hydroxycyclohexane, hexalin, 1-cyclohexanol, hydralin, adronal, naxol, adronol
7966
CHEBI:18099
cyclohexanol
C1CCC(CC1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Cyclohexanol
Punto di fusione 23.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 161.0°C
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare C6H11OH
Indice di rifrazione 1.4630 to 1.4670
Quantità 10 L
Beilstein 06,5
Indice di Merck 15,2718
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3.6g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ethyle acetate and, aromatic hydrocarbons
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.