Learn More
Cyclohexanone 5000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30326410
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326410 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326410 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09010400ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexanone
CAS 108-94-1
Nomi componenti o analita Cyclohexanone
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C6 H10 O
Concentrazione 5000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Cyclohexanone, Anon, Anone, C 0489, Hexanon, Hytrol O, NSC 5711, Nadone, Pimelic ketone, Pimelin ketone, Sextone
InChI Formula InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
SMILES O=C1CCCCC1
IUPAC Name cyclohexanone
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 98.14
Quantità 1 mL
Peso formulazione 98.0732 g/mol