Learn More
Cyclohexanone, 99.8%, extra pure
Codice prodotto. 10192610 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10192610 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10244280 1 L Bottiglia in vetro 1L
10687252 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10042973 25 L Metal Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10192610 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 111190250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.25€
    21.60€ / 25mL
    Risparmia 0.65€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-94-1 | C6H10O | 98.145 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-94-1
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.145
Numero MDL MFCD00001625
InChI Key JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
PubChem CID 7967
ChEBI CHEBI:17854
IUPAC Name cyclohexanone
SMILES C1CCC(=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexanone
Punto di fusione -47.0°C
Densità 0.9470g/mL
Quantità 25 mL
Punto d'infiammabilità 43°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4450 to 1.4560
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Gravità specifica 0.947
Formula lineare C6H10(=O)
Acqua 0.2% max. (K.F.)
Beilstein 07, 8
Fieser 01,178
Indice di Merck 15, 2719
Punti di ebollizione 155.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 150g/L (10°C). Other solubilities: soluble in all common organic solvents
Peso formulazione 98.14
Percent Purity 99.8%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.