Learn More
Cyclohexanone, ACS, 99+%
Codice prodotto. 11387628
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387628 1 L 1L
11474990 500 mL 500mL
11307638 4 x 1 L 4L
11397628 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11387628 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 033309.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-94-1 | C6H10O | 98.145 g/mol
Cyclohexanone is used as an industrial solvent and paint remover. It acts as a precursor to nylon 6,6 and nylon 6 and cyclohexanone oxime, which gives caprolactam on rearrangement. Further, it is used as a chemical reaction medium, adhesives, sealants and agricultural products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-94-1
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.145
Numero MDL MFCD00001625
InChI Key JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
PubChem CID 7967
ChEBI CHEBI:17854
IUPAC Name cyclohexanone
SMILES C1CCC(=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexanone
Punto di fusione °C to 26°C
Nota nome For ACS analysis
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.947 g/cm3 at 20°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 47°C (116°F)
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4507
Intervallo percentuale saggio >99%
Pressione del vapore 4.5 hPa (3mm Hg) at 20°C
Beilstein 385735
Punti di ebollizione 154°C to 156°C
Informazioni di solubilità Miscible with water and ethanol,acetone,ethyl ether and other organic solvents.
Peso formulazione 98.15
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexanone