Learn More
Cyclohexanone, ACS, Greenfield
Codice prodotto. 30286176
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4x4L Case
5 Gallon
Dimensione della confezione:
16L
18.93L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30286176 4x4L Case 16L
30286185 5 Gallon 18.93L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30286176 Fornitore Pharmco N. del fornitore 314000ACSCS4L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1277.43€
    1257.85€ / 16L
    Risparmia 19.58€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Identificatori chimici
CAS 108-94-1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexanone, ACS
Quantità 4x4L Case
Imballaggio 4x4L Case
Punti di ebollizione 156°C
Grado Reagent