Learn More
Cyclohexanone, ACS, Greenfield
Codice prodotto. 30286185
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4x4L Case
5 Gallon
Dimensione della confezione:
16L
18.93L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30286185 5 Gallon 18.93L
30286176 4x4L Case 16L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30286185 Fornitore Pharmco N. del fornitore 314000ACSPL05M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1317.66€
    1297.46€ / 18.93L
    Risparmia 20.20€
    1% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 108-94-1
Specifikationer
Materiale o nome chimico Cyclohexanone, ACS
Quantità 5 Gallon
Imballaggio 5 Gallon Metal Pail
Punti di ebollizione 156°C
Grado Reagent
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.