Learn More
Cyclohexanone oxime, 97%
Codice prodotto. 10112620 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10112620 100 g Plastic Bottle 100g
10734411 500 g Plastic Bottle 500g
10340984 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10112620 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 111201000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-64-1 | C6H11NO | 113.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-64-1
Formula molecolare C6H11NO
Molecular Weight (g/mol) 113.16
Numero MDL MFCD00001660
InChI Key VEZUQRBDRNJBJY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexanone oxime, cyclohexanone, oxime, antioxidant d, hydroxyimino cyclohexane, unii-2u60l00cgf, ccris 1383, dsstox_cid_1842, dsstox_rid_76361, dsstox_gsid_21842, cyclohexanoneoxime
PubChem CID 7517
IUPAC Name N-cyclohexylidenehydroxylamine
SMILES ON=C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexanone oxime
Punto di fusione 88°C to 92°C
Nota nome 97%
Colore Beige-Brown to White
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Bottle
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals, or Chunks
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare C6H10(=NOH)
Beilstein 07, 10
Indice di Merck 10, 2720
Peso formulazione 113.16
Percent Purity ≥96.0%