Learn More
Cyclohexanone oxime, 97%
Codice prodotto. 11428677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11428677 500 g 500g
11418677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11428677 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19820.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-64-1 | C6H11NO | 113.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-64-1
Formula molecolare C6H11NO
Molecular Weight (g/mol) 113.16
Numero MDL MFCD00001660
InChI Key VEZUQRBDRNJBJY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexanone oxime, cyclohexanone, oxime, antioxidant d, hydroxyimino cyclohexane, unii-2u60l00cgf, ccris 1383, dsstox_cid_1842, dsstox_rid_76361, dsstox_gsid_21842, cyclohexanoneoxime
PubChem CID 7517
IUPAC Name N-cyclohexylidenehydroxylamine
SMILES ON=C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexanone oxime
Punto di fusione 87°C to 91°C
Punti di ebollizione 206°C to 210°C
Punto d'infiammabilità 103°C (217°F)
Quantità 500 g
Beilstein 1616769
Peso formulazione 113.16
Percent Purity 97%