Learn More
Cyclohexanone, TRC
Codice prodotto. 30356134
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30356134 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30356134 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98798010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexanone
CAS 108-94-1
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C6 H10 O
Quantità 10 g
Sinonimo Anon, Anone, C 0489, Hexanon, Hytrol O, NSC 5711, Nadone, Pimelic ketone, Pimelin ketone, Sextone
InChI Formula InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
SMILES O=C1CCCCC1
IUPAC Name cyclohexanone
Molecular Weight (g/mol) 98.14
Peso formulazione 98.0732
Percent Purity >95