Learn More
Cyclohexene, 99%, pure, stabilized
Codice prodotto. 10529880 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10529880 10 L Plastic drum 10L
10173200 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10091780 1 L Bottiglia in vetro 1L
10714271 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10529880 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154840100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.00€
    387.00€ / 10L
    Risparmia 12.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 110-83-8 | C6H10 | 82.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-83-8
InChI Key HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzene
PubChem CID 8079
ChEBI CHEBI:36404
IUPAC Name cyclohexene
SMILES C1CCC=CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexene
Punto di fusione -104.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8100g/mL
Punti di ebollizione 83.0°C
Punto d'infiammabilità −20°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula molecolare C6H10
Formula lineare C6H10
Indice di rifrazione 1.4450 to 1.4470
Quantità 10 L
Beilstein 05,63
Indice di Merck 15,272
Gravità specifica 0.81
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, miscible with all common organic solvents
Molecular Weight (g/mol) 82.13
Viscosità 0.66 mPa.s (22°C)
Peso formulazione 82.13
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.