Learn More
Cyclohexene, 99% stab.
Codice prodotto. 11420163
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420163 500 mL 500mL
11334539 100 mL 100mL
11430163 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11420163 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11359.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 110-83-8 | C6H10 | 82.146 g/mol
Cyclohexene is used as a solvent. It is employed as a precursor to caprolactam, adipic acid, maleic acid, dicyclohexyladipate and cyclohexeneoxide. It is used as an intermediate for the production of cyclohexanol and cyclohexeneoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cyclohexene is used as a solvent. It is employed as a precursor to caprolactam, adipic acid, maleic acid, dicyclohexyladipate and cyclohexeneoxide. It is used as an intermediate for the production of cyclohexanol and cyclohexeneoxide.
Solubility
Immiscible with cold water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-83-8
Formula molecolare C6H10
Molecular Weight (g/mol) 82.146
Numero MDL MFCD00001539
InChI Key HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzene
PubChem CID 8079
ChEBI CHEBI:36404
IUPAC Name cyclohexene
SMILES C1CCC=CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexene
Punto di fusione -104°C
Densità 0.811
Punti di ebollizione 83°C to 85°C
Punto d'infiammabilità −20°C (−4°F)
Odore Petrol-like
Indice di rifrazione 1.446
Quantità 500 mL
Numero UN UN2256
Beilstein 906737
Indice di Merck 14,2727
Informazioni di solubilità Immiscible with cold water.
Peso formulazione 82.15
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexene