Learn More
Cyclohexene, 99% stab.
Descrizione
Cyclohexene is used as a solvent. It is employed as a precursor to caprolactam, adipic acid, maleic acid, dicyclohexyladipate and cyclohexeneoxide. It is used as an intermediate for the production of cyclohexanol and cyclohexeneoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cyclohexene is used as a solvent. It is employed as a precursor to caprolactam, adipic acid, maleic acid, dicyclohexyladipate and cyclohexeneoxide. It is used as an intermediate for the production of cyclohexanol and cyclohexeneoxide.
Solubility
Immiscible with cold water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cyclohexene |
| Punto di fusione | -104°C |
| Densità | 0.811 |
| Punti di ebollizione | 83°C to 85°C |
| Punto d'infiammabilità | −20°C (−4°F) |
| Odore | Petrol-like |
| Indice di rifrazione | 1.446 |
| Quantità | 2500 mL |
| Numero UN | UN2256 |
| Beilstein | 906737 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Cyclohexene
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P331-NON provocare il vomito.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexene