Learn More
Cyclohexene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cyclohexene |
| CAS | 110-83-8 |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Formula molecolare | C6H10 |
| Quantità | 5 mL |
| Sinonimo | 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene, Benzene tetrahydride, Benzene, tetrahydro-, Cyclohex-1-ene, NSC 24835, Tetrahydrobenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2 |
| SMILES | C1CCC=CC1 |
| IUPAC Name | cyclohexene |
| Molecular Weight (g/mol) | 82.14 |
| Vedi altri risultati |