Learn More
Cyclohexene, TRC
Codice prodotto. 30361154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361154 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30361154 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9875131ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexene
CAS 110-83-8
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C6H10
Quantità 1 mL
Sinonimo 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene, Benzene tetrahydride, Benzene, tetrahydro-, Cyclohex-1-ene, NSC 24835, Tetrahydrobenzene
InChI Formula InChI=1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
SMILES C1CCC=CC1
IUPAC Name cyclohexene
Molecular Weight (g/mol) 82.14
Peso formulazione 82.0783
Percent Purity >95