Learn More
R&D Systems™ Cycloheximide
Codice prodotto. 30001156
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001156 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001156 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0970/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.86€
    147.00€ / 100mg
    Risparmia 14.86€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of protein synthesis
Selective inhibitor of eukaryotic (over prokaryotic) protein synthesis, blocking tRNA binding and release from ribosomes. Induces apoptosis in a variety of transformed and normal cell lines, including T cells. Competitively inhibits the PPIase hFKBP12 (Ki = 3.4 μM). Also inhibits ferroptosis. Antifungal antibiotic. Exhibits anti-MERS-CoV activity in Vero cells in vitro (IC50 = 0.16 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cycloheximide
CAS 66-81-9
Quantità 100 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C15H23NO4
Peso formulazione 281.35
Purezza >97%
Peso molecolare 281.35