Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cycloheximide, 90%
Codice prodotto. 15478109
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15478109 1 g 1g
15488109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15478109 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J66665.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 66-81-9 | C15H23NO4 | 281.35 g/mol
A frequently used lab reagent that inhibits fungal growth by targeting protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • A frequently used lab reagent that inhibits fungal growth by targeting protein synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66-81-9
Formula molecolare C15H23NO4
Molecular Weight (g/mol) 281.35
Numero MDL MFCD00082346
InChI Key YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
Sinonimo 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide; Actidione
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
IUPAC Name 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidine-2,6-dione
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico Cycloheximide
Tipo Cycloheximide
Forma fisica Powder
Punto di fusione 111°C to 116°C
Colore Cream to White
Quantità 1 g
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Numero UN UN2811
Beilstein 88868
Punti di ebollizione 492°C
Indice di Merck 14,2728
Informazioni di solubilità Soluble in water at 20mg/mL
Peso formulazione 281.35
Percent Purity 90%