Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cycloheximide, 90%
Codice prodotto. 15488109
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15488109
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66665.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 66-81-9 | C15H23NO4 | 281.35 g/mol
A frequently used lab reagent that inhibits fungal growth by targeting protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • A frequently used lab reagent that inhibits fungal growth by targeting protein synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66-81-9
Formula molecolare C15H23NO4
Molecular Weight (g/mol) 281.35
Numero MDL MFCD00082346
InChI Key YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
Sinonimo 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide; Actidione
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
IUPAC Name 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidine-2,6-dione
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico Cycloheximide
Tipo Cycloheximide
Forma fisica Powder
Punto di fusione 111°C to 116°C
Colore Cream to White
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Numero UN UN2811
Beilstein 88868
Punti di ebollizione 492°C
Indice di Merck 14,2728
Informazioni di solubilità Soluble in water at 20mg/mL
Peso formulazione 281.35
Percent Purity 90%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cycloheximide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cycloheximide