Learn More
Cycloheximide, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Cycloheximide |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 281.1627 |