Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cycloheximide, ultrapure, 95%
Codice prodotto. 15458449
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15458449 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15458449 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J66901.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 66-81-9 | C15H23NO4 | 281.35 g/mol
A protein synthesis inhibitor in eukaryotic cells
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cycloheximide
Tipo Cycloheximide
Nota nome Ultrapure
Forma fisica Powder
CAS 66-81-9
Punto di fusione 111°C to 116°C
Colore Cream to White
Quantità 1 g
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula molecolare C15H23NO4
Numero MDL MFCD00082346
Numero UN UN2811
Beilstein 88868
Punti di ebollizione 492°C
Indice di Merck 14,2728
Sinonimo 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide; Actidione
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO, acetone, ethanol and methanol; Slightly soluble in water with sonication
InChI Key YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
IUPAC Name 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidine-2,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 281.35
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
Peso formulazione 281.35
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cycloheximide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cycloheximide