missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclohexyl 4-Methylbenzenesulfonate, TRC

Codice prodotto. 30350316
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30350316 500 mg -
30364097 100 mg -
30355181 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30350316 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC988453500MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 953-91-3
Formula molecolare C13H18O3S
Molecular Weight (g/mol) 254.35
Sinonimo Cyclohexyl P-Toluenesulfonate
IUPAC Name cyclohexyl 4-methylbenzenesulfonate
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC2CCCCC2

Specifica

Materiale o nome chimico Cyclohexyl 4-Methylbenzenesulfonate
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H18O3S/c1-11-7-9-13(10-8-11)17(14,15)16-12-5-3-2-4-6-12/h7-10,12H,2-6H2,1H3
Peso formulazione 254.0977
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.