Learn More
Cyclohexyl 4-Methylbenzenesulfonate, TRC
Codice prodotto. 30364097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30364097 100 mg -
30350316 500 mg -
30355181 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30364097 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC988453100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 953-91-3
Formula molecolare C13H18O3S
Molecular Weight (g/mol) 254.35
Sinonimo Cyclohexyl P-Toluenesulfonate
IUPAC Name cyclohexyl 4-methylbenzenesulfonate
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC2CCCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexyl 4-Methylbenzenesulfonate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H18O3S/c1-11-7-9-13(10-8-11)17(14,15)16-12-5-3-2-4-6-12/h7-10,12H,2-6H2,1H3
Peso formulazione 254.0977