Learn More
Cyclohexyl acrylate, 98+%, stab. with 100ppm 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11387796
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387796 25 g 25g
11377796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11387796 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12925.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3066-71-5 | Molecular Formula: C9H14O2 | Molecular Weight: 154.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3066-71-5
Formula molecolare C9H14O2
Molecular Weight (g/mol) 154.21
Numero MDL MFCD00046349
InChI Key KBLWLMPSVYBVDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexyl acrylate, 2-propenoic acid, cyclohexyl ester, sartomer sr 220, acrylic acid, cyclohexyl ester, acrylic acid cyclohexyl ester, cyclohexylacrylate, acrylic acid cyclohexyl, acmc-209slu, wln: l6tj aov1u1, 4-06-00-00038 beilstein handbook reference
PubChem CID 18298
IUPAC Name cyclohexyl prop-2-enoate
SMILES C=CC(=O)OC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexyl acrylate
Nota nome stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Densità 0.98
Punti di ebollizione 182°C to 184°C
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Indice di rifrazione 1.459
Quantità 25 g
Numero UN UN3082
Beilstein 1937528
Peso formulazione 154.21
Percent Purity ≥98%