Learn More
Cyclohexyl Bromide, 99%
Codice prodotto. 10103450 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10103450 1 L Bottiglia in vetro 1L
10081740 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10397950 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10434025 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10103450 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159080010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-85-0 | C6H11Br | 163.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-85-0
Formula molecolare C6H11Br
Molecular Weight (g/mol) 163.06
Numero MDL MFCD00003819
InChI Key AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n
PubChem CID 7960
IUPAC Name bromocyclohexane
SMILES BrC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexyl bromide
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3300g/mL
Punti di ebollizione 166.0°C to 167.0°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H11Br
Indice di rifrazione 1.4940 to 1.4960
Quantità 1 L
Beilstein 05, 24
Indice di Merck 15, 2723
Gravità specifica 1.33
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 163.06
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid