Learn More
Cyclohexyl iodide, 98%, stabilized
Codice prodotto. 10358400 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10358400 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10157353 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10358400 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 218490250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 626-62-0 | C6H11I | 210.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 626-62-0
Formula molecolare C6H11I
Molecular Weight (g/mol) 210.06
Numero MDL MFCD00003826
InChI Key FUCOMWZKWIEKRK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexane, iodo, cyclohexyl iodide, cyclohexyliodide, iodo-cyclohexane, 1-iodocyclohexane, heptynyltrimethylsilane, iodocyclohexane, acmc-1att4, c-c6h11i
PubChem CID 12289
IUPAC Name iodocyclohexane
SMILES IC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexyl iodide
Colore Brown
Densità 1.6200g/mL
Punti di ebollizione 80.0°C to 81.0°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H11I
Indice di rifrazione 1.5470 to 1.5490
Quantità 25 mL
Beilstein 05, 25
Gravità specifica 1.62
Peso formulazione 210.06
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexyl iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.