Learn More
Cyclohexyl isocyanide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778083
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
931-53-3
C7H11N
109.17
MFCD00003839
XYZMOVWWVXBHDP-UHFFFAOYSA-N
cyclohexyl isocyanide, cyclohexane, isocyano, cyclohexylisocyanide, cyclohexaneisonitrile, cyclohexyl isonitrile, n-cyclohexylisocyanide, cyi, cyclohexylisonitrile, isocyano-cyclohexane, cyclohexyliminocarbene
79129
CHEBI:17966
isocyanocyclohexane
[C-]#[N+]C1CCCCC1
931-53-3
C7H11N
109.17
MFCD00003839
XYZMOVWWVXBHDP-UHFFFAOYSA-N
cyclohexyl isocyanide, cyclohexane, isocyano, cyclohexylisocyanide, cyclohexaneisonitrile, cyclohexyl isonitrile, n-cyclohexylisocyanide, cyi, cyclohexylisonitrile, isocyano-cyclohexane, cyclohexyliminocarbene
79129
CHEBI:17966
isocyanocyclohexane
[C-]#[N+]C1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Cyclohexyl isocyanide
Colore Colorless to Brown
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 173.0°C to 176.0°C
Punto d'infiammabilità 77°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H11NC
Indice di rifrazione 1.4490 to 1.4520
Quantità 1 g
Fieser 06,152
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inert organic solvents
Peso formulazione 109.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexyl isocyanide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.